missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Distilling Heads

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05028032

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg

Codice prodotto. 10274001

  • 37.63€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

  • Acc. to DIN 12594 and in addition to standard
  • With one NS 14/23 socket and two NS cones (descending angle: 75°)
  • For distillation thermometers of 55 mm built-in length
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica

Specifica

55 mm
Duran Glass
Cone Vertical NS 24/29, Cone Oblique NS 19/26
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali