missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links Acc. to Claisen
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
74.84€ - 113.42€
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10598651
|
Lenz Laborglasintrumente
05055301 |
NS 14/23 | 250 mm |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10404251
|
Lenz Laborglasintrumente
05055304 |
NS 29/32 | 250 mm |
83.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10316171
|
Lenz Laborglasintrumente
05055404 |
NS 29/32 | 400 mm |
87.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10599571
|
Lenz Laborglasintrumente
05055201 |
NS 14/23 | 160 mm |
74.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Distilling links with Liebig condenser (straight outlet) and head to Claisen
- Water connection with glass olives
- With two sockets NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Glass olives |