Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Liebig Condenser and Olive
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
57.24€ - 104.30€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10131761
|
Lenz Laborglasintrumente
05050301 |
250 mm |
104.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10644271
|
Lenz Laborglasintrumente
05050404 |
400 mm |
70.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10386021
|
Lenz Laborglasintrumente
05050201 |
160 mm |
57.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Distilling links with Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives
- Socket NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Duran Glass |