Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, For Biochemistry, 1M solution in water
Marca: Thermo Scientific Chemicals 426380100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3483-12-3 Peso : 0.01040kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For BiochemistrySpecifica
DL-1, 4-Dithiothreitol | |
1M Solution in water, For molecular biology | |
C17H20N2O6 | |
0.90 to 1.10M | |
15, 3419 | |
MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N | |
(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoate | |
853556 | |
Biochemical | |
1.04 | |
Liquid |
Colorless | |
3483-12-3,7732-18-5 | |
MFCD00053547 | |
1.0400g/mL | |
z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide | |
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O | |
348.36 | |
154.24 | |
Glass bottle | |
10 mL |
Sicurezza e movimentazione
- DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.