Learn More
DL-2-Phenylpropionaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10229503
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
93-53-8
C9H10O
134.18
MFCD00006973
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
7146
2-phenylpropanal
CC(C=O)C1=CC=CC=C1
93-53-8
C9H10O
134.18
MFCD00006973
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
7146
2-phenylpropanal
CC(C=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico DL-2-Phenylpropionaldehyde
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0110g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH(C6H5)CHO
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.5240
Quantità 500 g
Beilstein 07, 305
Gravità specifica 1.011
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viscosità 2.16 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.