Learn More
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
66.10€ - 2137.00€
Identificatori chimici
CAS | 7021-09-2 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 166.18 |
InChI Key | DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid |
PubChem CID | 107202 |
IUPAC Name | 2-methoxy-2-phenylacetic acid |
SMILES | COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10466133
|
Thermo Scientific Acros
413870010 |
1 g | Glass bottle |
66.10€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10200463
|
Thermo Scientific Acros
413870050 |
5 g | Glass bottle |
188.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10474501
|
Thermo Scientific Acros
413870250 |
25 g | Glass bottle |
610.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11935131
|
Thermo Scientific Acros
413871000 |
100 g | Glass bottle |
2137.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7021-09-2 | |
166.18 | |
methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid | |
2-methoxy-2-phenylacetic acid |
C9H10O3 | |
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N | |
107202 | |
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Specifica
DL-α-Methoxyphenylacetic acid | |
68.0°C to 72.0°C | |
Authentic | |
C9H10O3 | |
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N | |
2-methoxy-2-phenylacetic acid | |
107202 | |
99% |
7021-09-2 | |
White to Beige | |
99% | |
methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid | |
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O | |
166.18 | |
166.18 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 230-300-9
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.