Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Cysteine, 97%
Catalog Number 11320686
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
3374-22-9
C3H7NO2S
121.15
MFCD00004881
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
594
CHEBI:15356
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
NC(CS)C(O)=O
3374-22-9
C3H7NO2S
121.15
MFCD00004881
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
594
CHEBI:15356
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
NC(CS)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico DL-Cysteine
Punto di fusione 225.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Intervallo percentuale saggio 97%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare HSCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, IV, 3145
Indice di Merck 10, 2775
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, insolublein ether, acetone, benzene, carbon, disulfide, ethyl acetate and carbon tetrachloride
Peso formulazione 121.15
Percent Purity 97%
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Cysteine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.