Learn More
DL-Mandelic acid, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Mandelic acid |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 117°C to 121°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | C6H5CH(OH)CO2H |
| Peso formulazione | 152.15 |
| Percent Purity | ≥99.0% (Acid) |
| Quantità | 250 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |