Learn More
Corning™ DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
166.82€
Especificaciones
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Product Type | DMEM Media |
Livello di endotossine | <0.25 EU/mL |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15333601
|
Corning™
10-027-CV |
500 mL |
166.82€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descripción
- Low endotoxin - <0.25 EU/mL
- Mycoplasma tested
- Formulated with cell culture grade WFI water
- Manufactured in a cGMP environment
Especificaciones
2°C to 8°C | |
DMEM Media | |
<0.25 EU/mL |