Learn More
Cytiva DMEM, Powder with Low Glucose
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM glucose media. HyClone™ DMEM, Powder with Low Glucose is manufactured using ISO 9001 processes.
24.60€ - 98.45€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |
---|---|
Forma | Powder |
Sterilità | Non-sterile |
Sterilization Method | Non-sterile |
Con additivi | Glutamine, Glucose, Sodium Pyruvate, Phenol Red, Sodium Bicarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11561771
|
Cytiva
SH30002.02 |
2 x 5 L |
26.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11581771
|
Cytiva
SH30002.04 |
50 L |
98.45€
50L |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11571771
|
Cytiva
SH30002.03 |
10 L |
24.60€
10L |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- High–quality classical media formulations in convenient packaging
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
- Exacting manufacturing processes ensure lot–to–lot consistency
Specifica
2° to 8°C, away from light and moisture | |
Non-sterile | |
Glutamine, Glucose, Sodium Pyruvate, Phenol Red, Sodium Bicarbonate |
Powder | |
Non-sterile |