Learn More
Abnova™ DNAH5 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0062.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16003515
  • 1475.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
CILD3,DNAHC5,FLJ46759,HL1,KIAA1603,KTGNR,PCD
1767
100 μL
Tube
dynein, axonemal, heavy chain 5
DNAH5
DNA/RNA