missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAH6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18080-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898114

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This antibody is specific to DNAH6.

DNAH6 is a protein coding gene.
Specifica

Specifica

DNAH6
Polyclonal
Unconjugated
DNAH6
Ciliary dynein heavy chain 6, DNAH6, Dnahc6, DNHL1, Dynein heavy chain 6, axonemal, HL 2, HL2, KIAA1697
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117250, 1768, 330355
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9C0G6
Dnah6
DNAH6 Fusion Protein Ag12774
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali