missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJC18 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-92387-0.02ml
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DNAJC18 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC18 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| DNAJC18 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 18, dnaJ homolog subfamily C member 18, MGC29463 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-350 of human DNAJC18 (NP_689899.1). STLGYTISRETQNLQVPYFVDKNFDKAYRGASLHDLEKTIEKDYIDYIQTSCWKEKQQKSELTNLAGLYRDERLKQKAESLKLENCEKLSK | |
| 0.02 mL | |
| Signal Transduction | |
| 202052 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto