Learn More
DNAJC18 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 557.00€
Specifica
| Antigene | DNAJC18 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18616100
|
Novus Biologicals
NBP2-92387-0.02ml |
0.02 mL |
229.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18689890
|
Novus Biologicals
NBP2-92387-0.1ml |
0.1 mL |
557.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DNAJC18 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC18 in Human, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| DNAJC18 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 202052 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 18, dnaJ homolog subfamily C member 18, MGC29463 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-350 of human DNAJC18 (NP_689899.1). STLGYTISRETQNLQVPYFVDKNFDKAYRGASLHDLEKTIEKDYIDYIQTSCWKEKQQKSELTNLAGLYRDERLKQKAESLKLENCEKLSK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |