Learn More
DNAJC19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | DNAJC19 |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899603
|
Proteintech
12096-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889603
|
Proteintech
12096-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This antibody is specific to DNAJC19 and had been tested by siRNA.
The protein encoded by this gene is thought to be part of a complex involved in the ATP-dependent transport of transit peptide-containing proteins from the inner cell membrane to the mitochondrial matrix. Defects in this gene are a cause of 3-methylglutaconic aciduria type 5 (MGA5), also known as dilated cardiomyopathy with ataxia (DCMA). Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 2, 6, 10, 14 and 19.Specifica
DNAJC19 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q96DA6, Q9CQV7 | |
131118, 502525, 67713 | |
DNAJC19 Fusion Protein Ag2739 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC19 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC19, TIM14, TIMM14 | |
Dnajc19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |