Learn More
Dodecacarbonyltriiron, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% methanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312148
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
17685-52-8
MFCD00135617
triiron dodecarbonyl
17685-52-8
MFCD00135617
triiron dodecarbonyl
Reducing agent (reduces NO2), catalyst for alkyne trimerization
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dodecacarbonyltriiron
Nota nome Stabilized with 5 to 10% methanol
Punto di fusione 140°C (decomposition)
Colore Black
Densità 2.00 g/mL
Note percentuale saggio (dry wt.)
Formula lineare Fe3(CO)12
Quantità 2 g
Numero UN UN3179
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in non polar organic solvents.
Peso formulazione 503.67
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dodecacarbonyltriiron, Methanol