Learn More
n-Dodecane, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-124400
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
112-40-3
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodecane
CCCCCCCCCCCC
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
112-40-3
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodecane
CCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Dodecane
Nota nome 99%
Punto di fusione -12.0°C
Densità 0.7530g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C12H26
Formula lineare CH3(CH2)10CH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 171
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Peso formulazione 170.34
Pressione del vapore 1mbar at 48°C
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Dodecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.