Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes: Trichloroethylene
Codice prodotto. 10095891
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
2 to 250
50 to 500
Tipo di provetta:
Trichloroethylene 2/a2
Trichloroethylene 50/a
Tempo di risposta:
1.5 min.
8 to 4 min.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10095891
Marca: Dräger™ 6728541
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Componenti misurati Trichloroethylene
Intervallo di umidità Not Applicable
Intervallo di misurazione 2 to 250
N. di corse 3/5
Quantità 10
Tempo di risposta 8 to 4 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 30°C
Tipo di provetta Trichloroethylene 2/a2
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER 6728541 TRICHLOROET
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Amine compounds