Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - acido cloridico
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido cloridrico 1/a
Acido cloridrico 50/a
Hydrochloric Acid, Nitric Acid 1/a
Intervallo di misurazione:
1 to 10ppm
50 - 5000 ppm
Da 1 a 10 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Hydrochloric Acid, Nitric Acid 1/a |
| Intervallo di umidità | 15mg/L |
| Intervallo di misurazione | 1 to 10ppm |
| N. di corse | 10/20 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 1.5 to 3 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 41°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | Da 5° a 40 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric Acid / Nitric Acid 1/a
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, nitric acid