Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - De Tube Monostyrene
Click to view available options
Componenti misurati:
Monostyrene 10/a
Monostyrene 10/b
Intervallo di misurazione:
10 to 200ppm
10 to 250ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Monostyrene 10/b |
| Intervallo di umidità | 3 to 15mg/L |
| Intervallo di misurazione | 10 to 250ppm |
| N. di corse | 20 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 3 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dräger-Tubes
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid