missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Short-Term Detector Tubes - De Tube Monostyrene

Codice prodotto. p-4909664
Click to view available options
Componenti misurati:
Monostyrene 10/a
Monostyrene 10/b
Intervallo di misurazione:
10 to 200ppm
10 to 250ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10161552

Marca: Dräger™ 6723301

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.

Specifica

Componenti misurati Monostyrene 10/a
Intervallo di umidità Less than15mg/L
Intervallo di misurazione 10 to 200ppm
N. di corse 15
Quantità 10
Tempo di risposta 3 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 59°F to 95°F
Temperature Range (Metric) 15° to 35°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • drager tubes styrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato