Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Hydrocarbons
Codice prodotto. 10055124
Click to view available options
Componenti misurati:
Hydrocarbon 2/a
Intervallo di misurazione:
2 to 24mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10055124
Marca: Dräger™ 8103581
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Hydrocarbon 2/a
Intervallo di umidità 1 to 25mg/L
Intervallo di misurazione 2 to 24mg/L
N. di corse 3
Quantità 10
Tempo di risposta 5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C