Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
Codice prodotto. 10378421
Click to view available options
Componenti misurati:
Acido solfidrico 1/d
Acido solfidrico 100/a
Hydrogen Sulfide 0.5/a
Hydrogen Sulfide 5/b
Intervallo di misurazione:
0.5 to 15ppm / 5 to 150ppm
5 to 60ppm
Da 1 a 200 ppm
Da 100 a 2000 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10378421
Marca: Dräger™ CH29801
Specifica
Componenti misurati Hydrogen Sulfide 5/b
Intervallo di umidità Less than40mg/L
Intervallo di misurazione 5 to 60ppm
N. di corse 10
Quantità 10
Tempo di risposta 4 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 140°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 60°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen sulphide