Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitrogen Fumes
Click to view available options
Componenti misurati:
Nitrous Fumes 0.5/a
Nitrous Fumes 100/c
Nitrous Fumes 2/a
Nitrous Fumes 20/a
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10ppm
100 to 5000ppm
2 to 100ppm
20 to 500ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Nitrous Fumes 20/a |
| Intervallo di umidità | 40mg/L |
| Intervallo di misurazione | 20 to 500ppm |
| N. di corse | 2 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 30 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 59°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 15° to 40°C |