Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Nitrogen Fumes
Codice prodotto. 12896663
Click to view available options
Componenti misurati:
Nitrous Fumes 0.5/a
Nitrous Fumes 100/c
Nitrous Fumes 2/a
Nitrous Fumes 20/a
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10ppm
100 to 5000ppm
2 to 100ppm
20 to 500ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12896663
Marca: Dräger™ CH27701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Componenti misurati Nitrous Fumes 100/c
Intervallo di umidità 30mg/L
Intervallo di misurazione 100 to 5000ppm
N. di corse 5/1+4
Quantità 10
Tempo di risposta 1.5 min./18 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C