Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump
Codice prodotto. p-4591660
Click to view available options
Tipo:
X-act 5000 Automatic Tube Pump
Include:
Tube pump, shoulder strap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13408309
Marca: Dräger™ 4523500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for measurements with Draeger short-term tubes and for sampling tubes and systems
  • Simple operation and reduced measurement time
  • Swiping bar-code loads measurement data
  • Automatic adjustment of flow for technical gases
  • No external flow meter needed
  • Connection with tube swivel
  • With segment and matrix display, barcode reader and flashing lights
X-act 5000 Automatic Tube Pump Kit:
  • Includes pump with shoulder strap and rechargeable NiMH battery
  • With power supply
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Draeger Short-term Tubes and for Sampling Tubes and Systems
Tipo X-act 5000 Automatic Tube Pump
Da utilizzare con (applicazione) For sampling of toxic gases and vapors in workplace
Include Tube pump, shoulder strap