Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Ammoniaca
Codice prodotto. 15220578
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10%
5 to 100
Da 0.25 a 3
Da 2 a 30
Da 5 a 700
Tipo di provetta:
Ammonia 0.5%/a
Ammonia 5/b
Ammoniaca 0.25/a
Ammoniaca 2/a
Ammoniaca 5/a
Intervallo di umidità:
3 to 12mg/L
Inferiore a 20 mg/l
Less than20mg/L
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15220578
missing translation for 'mfr': Dräger™ 6733231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Ordreinfo
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Tekniske data
Descrizione Fiale colorimetriche
Componenti misurati Ammoniaca
Intervallo di umidità Inferiore a 20 mg/l
Intervallo di misurazione Da 2 a 30
N. di corse 5
Quantità 10
Tempo di risposta 1 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 122°F
Temperature Range (Metric) Da 10° a 50 °C
Tipo di provetta Ammoniaca 2/a
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.