Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Ammoniaca
Codice prodotto. p-6462293
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10%
5 to 100
Da 0.25 a 3
Da 2 a 30
Da 5 a 700
Tipo di provetta:
Ammonia 0.5%/a
Ammonia 5/b
Ammoniaca 0.25/a
Ammoniaca 2/a
Ammoniaca 5/a
Intervallo di umidità:
3 to 12mg/L
Inferiore a 20 mg/l
Less than20mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10060042
Marca: Dräger™ 8101711
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Descrizione Fiale colorimetriche
Componenti misurati Ammoniaca
Intervallo di umidità Inferiore a 20 mg/l
Intervallo di misurazione Da 0.25 a 3
N. di corse 10
Quantità 10
Tempo di risposta 1 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 122°F
Temperature Range (Metric) Da 10° a 50 °C
Tipo di provetta Ammoniaca 0.25/a