Learn More
Huber Kaeltmaschinenbau™ Drain Tap
Designed for easy filling of the temperature control unit with thermofluid directly from the canister. Huber Kaeltmaschinenbau™ Drain Tap is ventilated to promote proper dispensing.
Marca:  Huber Kaeltmaschinenbau™ 31735
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15266537
  • 26.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Specifically designed for use with thermofluids.
  • Ventilated for proper dispensing.
  • Tap and valve assembly.
Specifica
Specifica
Size: 23mm
1 Each
Drain Tap
Thermofluids