Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Codice prodotto. 15717526 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
N. di reazioni:
200
1000
Dimensione della confezione:
1000 reazioni
200 reazioni
Codice prodotto. 15717526
Marca: Thermo Scientific™ K1082
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentrazione 2X
Quantità 20 x 1.25mL
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
N. di reazioni 1000