Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gas Washing Bottle without Filter Disc
Gas washing bottles acc. to Drechsel, without filter disc, complete with head
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05500512
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10391760
  • 81.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596
  • Complete with head
  • Ground joint connection: NS 29/32
  • Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Specifica
Specifica
250 mL
Thread GL 14
1