Learn More
DWK Life Sciences Dropping Bottle, Clear, Soda-Lime Glass, Supplied with ground jointed pipette, Complete with Rubber teat
145.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Descrizione
Dropping bottles are suitable for liquids which need to be dispensed in small amounts, especially drop by drop. Supplied with rubber teat and ground jointed dropping pipette. Replacement pipettes and rubber teats are available.
- Clear glass pipette with standard ground joint
- Tight closure due to standard taper ground joint
- Natural rubber teat
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 10/Pk. |
Autoclavabile | Not Autoclavable |