Learn More
asecos™ Drum Rack With Sump Pallet Steel
The Drum Rack With Sump Pallet Steel provides safe storage and filling storage of substances hazardous to water of all hazard classes.
577.70€ - 904.18€
Specifica
Materiale | Acciaio |
---|---|
Tipo | Drum Rack |
Altezza (sistema imperiale) | 61.81 in. |
Altezza (sistema metrico) | 1570.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17856416
|
asecos™
13148 |
66 kg |
577.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17836406
|
asecos™
13146 |
73 kg |
697.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17866366
|
asecos™
13089 |
118 kg |
800.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17806426
|
asecos™
13246 |
139 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- For the storage of oil, paint and lacquer.
- Safe dispensing due to overhanging collecting sump.
Specifica
Acciaio | |
Drum Rack | |
61.81 in. | |
1570.00 mm |