Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione impilabili Dry-Keeper™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
13 contenitori
6 contenitori
Lunghezza (sistema metrico):
22.3 cm
25.4 cm
Larghezza (sistema metrico):
20 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Camere di essiccazione impilabili compatte
- Armadi di stoccaggio in polistirene resistente agli urti per proteggere il contenuto dall'umidità
- Lo sportello può essere riposto nello scomparto inferiore sotto l'armadio
- Possibilità di impilare fino a cinque unità per il massimo utilizzo dello spazio di stoccaggio a secco
Camera di essiccazione impilabile piccola
- Trasparente per una facile visione del contenuto
- Vaschetta di gel di silice essiccante pronto all'uso inclusa
- Lo sportello si chiude in maniera sicura con due chiusure a rullo
- Volume interno: 0.14 piedi cubi
- Dimensioni (L x P x A): 8.25 x 8.88 x 6.75 in (21 x 22 x 17 cm)
Camera di essiccazione impilabile media
- Il vetro fumé aiuta a proteggere i contenuti sensibili alla luce
- Due ripiani perforati regolabili a 4 altezze
- Con un vassoio essiccante piccolo
- Lo sportello si chiude in maniera sicura con la chiusura a rullo
- Volume interno: 0.35 piedi cubi
- Dimensioni (L x P x A): 10 x 10 x 10 in (25 x 25 x 25 cm)
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Stile dell'armadietto | Vertical (Stacking) |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con guarnizione che si tira verso il basso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per proteggere il contenuto dall'umidità, per l'utilizzo con cartucce o contenitori di essiccante Scienceware™ |
| Capacità | 13 contenitori |
| Include | Vassoio per essiccante piccolo, fumè, due chiusure a rullo |
| N. di ripiani | 2 ripiani perforati |
| Volume (sistema imperiale) | 0.35 piedi cubi |
| Vedi altri risultati |