Learn More
Nabertherm™ Drying Oven
With their maximum working temperature of up to 300°C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors.
Marca:  Nabertherm™ TR-455RN
Codice prodotto. 17348219
  • 9140.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Max Temperature: 300°C
Specifica
Specifica
R7
300°C
15
750 x 550 x 1100 mm
450 L
Drying Oven
3
1000 x 780 x 1470 mm