Learn More
dsDNA Antibody (rDSD/8266), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
294.00€ - 555.00€
Specifica
| Antigene | dsDNA |
|---|---|
| Clone | rDSD/8266 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18615594
|
Novus Biologicals
NBP3-23931-100ug |
100 μg |
555.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18665844
|
Novus Biologicals
NBP3-23931-20ug |
20 μg |
294.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| dsDNA | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Double stranded DNA | |
| IgG2b κ | |
| Protein A purified |
| rDSD/8266 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |