missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsDNA Mouse anti-Human, Clone: rDSD/4565, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-07670-100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
dsDNA Monoclonal specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| dsDNA | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Mouse | |
| Bioreactor concentrate | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rDSD/4565 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2a κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto