missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsDNA Mouse anti-Human, Clone: rDSD/4565, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
650.00€
Specifica
| Antigene | dsDNA |
|---|---|
| Clone | rDSD/4565 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18675818
|
Novus Biologicals
NBP3-07670-100ug |
100 μg |
650.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
dsDNA Monoclonal specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| dsDNA | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| rDSD/4565 | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| IgG2a κ | |
| Bioreactor concentrate |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto