missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsRNA Mouse anti-Broad Species Reactivity, Clone: K2, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
940.00€ - 1435.00€
Specifica
| Antigene | dsRNA |
|---|---|
| Clone | K2 |
| Diluizione | ELISA, Immunofluorescence |
| Applicazioni | ELISA, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18371062
|
Novus Biologicals
NBP3-11398-5ML |
5 mL |
940.00€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18317583
|
Novus Biologicals
NBP3-11398-10ML |
10 mL |
1435.00€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for ELISA, ImmunofluorescenceSpecifica
| dsRNA | |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Culture supernatant (RPMI, 5% fetal calf serum) | |
| Female DBA/2 mice were injected intraperitonially with a mixture of 50 ug L-dsRNA and 75 ug methylated bovine serum albumin, emulsified in complete Freund's adjuvant. After several boosts spleen cells were fused with Sp2/0-Agl4 myeloma cells to generate the hybridoma clone. | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| K2 | |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Multi-species | |
| Double-stranded RNA | |
| IgM κ | |
| Unpurified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto