Learn More
Fisherbrand™ Anodized Dual Aluminum Blocks
Useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial. Fisherbrand™ Anodized Dual Aluminum Blocks are for use with Fisherbrand Digital Block Heaters.
201.00€ - 272.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11452107
|
Fisherbrand™
|
D12384, 384 WELL PCR PLATE |
272.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11401997
|
Fisherbrand™
|
D1196, 96-Well |
201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11411997
|
Fisherbrand™
|
D1196, 96-Well |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Excellent heat transfer
- Anodized to resist thermal shock
- For holding test tubes for digital heaters
- Available to fit a range of tube counts and sizes
Specifica
1 CT |