Learn More
Corning™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
20,000 mL
6 x 500 mL
Concentrazione:
10X
1X
Dimensione della confezione:
10L
20L
pezzi 6
Descrizione
- Provide cells with water and inorganic ions
- Maintains physiological pH and osmotic pressure
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DPBS |
| Concentrazione | 10X |
| Quantità | 6 x 500 mL |