Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Thermometer-Hygrometers
For measurement of temperature and humidity
93.40€
Specifica
Tipo | Thermohygrometer |
---|---|
Intervallo di umidità | 0 to 100% |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 120°C |
Materiale | Stainless Steel |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 248°F |
Codice del prodotto | Marca | Incrementi | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Incrementi | Materiale | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17500695
|
H-B Instrument™
B61505-0000 |
1°C, 2% RH | Stainless Steel | 0°C to 120°C |
93.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Comes with loop hole for wall mounting (Cat Nos. 235C and 235F)
- Ideal for use with environments that can withstand the elements such as inside incubators, refrigerators and freezers (Cat Nos. 3725C and 3725F)
- Available in two materials stainless-steel and plastic
- With accuracy of 2°C; 4% RH
Specifica
Thermohygrometer | |
0°C to 120°C | |
32°F to 248°F | |
12.7 cm |
0 to 100% | |
Stainless Steel | |
5 in. | |
Measurement of temperature and humidity, ideal for use with environments that can withstand the elements such as inside incubators, refrigerators and freezers |