Learn More
SCAT DURAN™ Clear Round Laboratory Bottle, Type 1
Click to view available options
Thread: GL45, Volume: 2000 mL, Color: clear
Descrizione
- Elevata resistenza alle influenze chimiche
- Eccellente comportamento termico fino a 140°C
- Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
- Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
- In varie dimensioni, forme e colori del filo
- A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
- Varianti con rivestimento protettivo disponibili
- Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Rivestimento | Protective coating |
Colore | Clear |
Descrizione | DURAN Laboratory bottle |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL45 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Forma | Round |