Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flat Bottom Flask, with standard ground joint
Flat bottom flasks are suitable for pressureless work. Due to the standard ground joint, plungers can be connected to other ground joint components or closed with ground joint plugs.
201.00€ - 550.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Diluting solutions; Heating; Volume sizes 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) and 2000 mL (NS 29/32) are not according to DIN ISO |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11746193
|
DWK Life Sciences
241713703 |
250 mL | NS 29/32 |
243.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756193
|
DWK Life Sciences
241714605 |
500 mL | NS 29/32 |
290.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11726203
|
DWK Life Sciences
241715601 |
1000 mL | NS 29/32 |
339.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11736203
|
DWK Life Sciences
241716306 |
2000 mL | NS 29/32 |
550.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11736193
|
DWK Life Sciences
241712707 |
100 mL | NS 29/32 |
277.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15251879
|
DWK Life Sciences
241713609 |
250 mL | NS 24/29 |
242.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15271879
|
DWK Life Sciences
241715404 |
1000 mL | NS 24/29 |
337.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15231879
|
DWK Life Sciences
241712407 |
100 mL | NS 19/26 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15241879
|
DWK Life Sciences
241712604 |
100 mL | NS 24/29 |
212.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15261879
|
DWK Life Sciences
241714408 |
500 mL | NS 24/29 |
286.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11726193
|
DWK Life Sciences
241711908 |
50 mL | NS 29/32 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Flat bottom flasks are a form variant of the round flasks and have a flattened bottom on which they can stand. The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components such as columns, thermometers, drip funnels, ground joint plugs, etc. Because of their shape, standing pistons are only suitable for pressureless work.
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
- Flat base means flasks can be set down without a supporting ring
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Diluting solutions; Heating; Volume sizes 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) and 2000 mL (NS 29/32) are not according to DIN ISO | |
10/Pk. | |
Yes |