Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pressure Equalization Set, GL 14 (GL 45 connection Cap System Accessory)
24.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
26.08 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
26.08 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Tappo di connessione a vite con accessorio GL 45
Descrizione
Flexible modular GL 45 connection cap system that accepts four different rigid or semi-rigid tubing diameters (1.6 mm; 3.0 mm; 3.2 mm and 6.0 mm). The caps are available with 2 or 3 GL 14 threaded ports. The different sized inserts form a tight seal around the pass-through tubing. Sterile pressure equalisation is possible through use of 0.2 micron syringe filter. Unused ports can be sealed off with a red GL 14 screw cap.
- Rigid or semi-rigid tubing of different diameters can be accepted by using a blue GL 14 open topped cap with one of the inserts
- Available with 2, or 3 threaded outlets (ports)
- Five different tubing diameters (3.2 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm and 12.0 mm) can be used by changing the inserts
- By applying positive or negative pressure liquid can be pumped out of or into the bottle via the screw cap
- Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
- Fully compatible with all the GLS 80 threads and therefore highly versatile
Suitable Accessories:
- 1129750
- 1129751
- 1129819
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 87 mm |
Descrizione | Set per tappo a vite a 2 e 3 porte a pressione (incl filtro per siringa da 0,2 mm), GL 14 |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione di campioni e reagenti; raccolta dei campioni, trasporto e spedizione |
Materiale | Polipropilene, PTFE, PTFE |
Quantità | 1 ciasc. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 14 |
Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |