Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers For Extractors
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05246006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.50000kg
Codice prodotto. 10189510
  • 130.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Cooling Surface: 370cm2
For condensing vapors
1 Each
45/40
Dimroth Condenser
Duran Glass