missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Separating Funnel stopcock Gilson, complete with SBW-J key
For attaching to DURAN™ separating funnel raw bodies.
489.00€ - 490.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3), SBW-J, Polypropylene |
---|---|
Autoclavabile | No |
Larghezza (sistema metrico) | 1.8 mm |
N. per confezione | 25/Pk. |
Da utilizzare con (applicazione) | For attachment to DURAN™ separating funnel raw bodies; For the production of separating funnels according to Gilson |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15834738
|
DWK Life Sciences
286428407 |
12.5 NS |
489.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15844738
|
DWK Life Sciences
286428801 |
14.5 NS |
490.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ Gilson separating funnel taps are components for the production of Gilson separating funnels with a particularly strong approach to reducing the risk of breakage.
- Separating funnel tap sleeve with SBW-J plug
- With a particularly strong approach to reducing the risk of breakage
- Glass articles for further processing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3), SBW-J, Polypropylene | |
1.8 mm | |
For attachment to DURAN™ separating funnel raw bodies; For the production of separating funnels according to Gilson |
No | |
25/Pk. |