Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with Screw Thread, with DIN thread
The threaded tube is used for further processing in glass components.
Marca:  DWK Life Sciences 248390107
99.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55000kg
Codice prodotto. 11772919
  • 105.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This threaded tube has a screw thread and can be incorporated into glass components by a further processing step.
  • With DIN thread
Specifica
Specifica
28 mm
Boro 3.3
Shoring in glass apparatuses
GL 32
Yes
2 mm
10/Pk.