Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetric Flask, amber, with UKAS certificate, with ergonomically shaped polyethylene stoppers
The DURAN™ Class A volumetric flasks with UKAS individual certificate, available in clear and brown, are calibrated under defined conditions in accordance with ISO 1042, DIN 12664 and ISO 17025 standards.
196.00€ - 284.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass 3.3, Polyethylene |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Preparation and storage of standard solutions; Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Measurement analysis; Volumetric measurement |
N. per confezione | 1/Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15806891
|
DWK Life Sciences
246743255 |
200 mL |
208.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15816891
|
DWK Life Sciences
246743658 |
250 mL |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15826891
|
DWK Life Sciences
246744457 |
500 mL |
221.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15836891
|
DWK Life Sciences
246745453 |
1000 mL |
282.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15846881
|
DWK Life Sciences
246740755 |
5 mL |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15846891
|
DWK Life Sciences
246746355 |
2000 mL |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15856881
|
DWK Life Sciences
246740858 |
10 mL |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15866881
|
DWK Life Sciences
246741254 |
20 mL |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15876881
|
DWK Life Sciences
246741451 |
25 mL |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15886881
|
DWK Life Sciences
246741751 |
50 mL |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15896881
|
DWK Life Sciences
246742456 |
100 mL |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Our DURAN™ volumetric measuring instruments already meet the highest accuracy standard. The DURAN™ range has now been expanded to include the product range of volumetric flasks and measuring cylinders with UKAS individual certificates. This new product line is tested and calibrated according to the requirements of the United Kingdom Accreditation Services (UKAS) and complies with ISO 17025, a standard for worldwide comparability of test and calibration results.
- The volume content tolerances conform to accuracy Class A
- High precision due to better visibility of the printed ring mark
- The white printed image is highly chemically resistant
- Supplied with ergonomic polyethylene stopper for easy and safe tightening or removal
- Thanks to the exact processing and precisely calibrated scales, they permit the highly accurate determination and measurements of volume
- Maximum minimization of unwanted influences
Specifica
Borosilicate Glass 3.3, Polyethylene | |
Preparation and storage of standard solutions; Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Measurement analysis; Volumetric measurement | |
1/Pk. | |
Yes |