Learn More
Brady™ Inserti marcafili DuraSleeve per M611, M610 e M710
Inserti marcafili DuraSleeve per M611, M610 e M710
47.85€ - 116.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
---|---|
Finitura | Matte |
Formato | Label |
Product Type | Wire and Cable Markers |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Materiale | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17897914
|
Brady™
312050 |
White | 4.2 x 10 mm | Polyethylene | 10 mm |
47.85€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17827974
|
Brady™
312061 |
White | 4.2 x 15 mm | Polyethylene | 15 mm |
47.85€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17877984
|
Brady™
312097 |
White | 4.2 x 30 mm | Polyethylene | 30 mm |
72.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17828064
|
Brady™
312188 |
White | 4.2 x 15 mm | Vinyl | 15 mm |
76.90€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17837974
|
Brady™
312190 |
White | 4.2 x 30 mm | Vinyl | 30 mm |
116.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17878074
|
Brady™
312098 |
Yellow | 4.2 x 30 mm | Polyethylene | 30 mm |
72.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17818034
|
Brady™
312062 |
Yellow | 4.2 x 15 mm | Polyethylene | 15 mm |
47.85€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17827864
|
Brady™
312051 |
Yellow | 4.2 x 10 mm | Polyethylene | 10 mm |
47.85€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17878064
|
Brady™
312191 |
Yellow | 4.2 x 30 mm | Vinyl | 30 mm |
116.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808064
|
Brady™
312189 |
Yellow | 4.2 x 15 mm | Vinyl | 15 mm |
76.90€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
- DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Specifica
Non-adhesive | |
Label | |
Non-sterile | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.2 mm |
Matte | |
Wire and Cable Markers | |
Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +212°F | |
0.008 in. | |
0.165 in. |